安全性情報
MAK001
Sigma-Aldrich
アラニンアッセイキット
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
検出方法
colorimetric
fluorometric
保管温度
−20°C
詳細
アラニンは、筋肉組織と肝臓の間のグルコース-アラニンサイクルで重要な役割を果たす非必須アミノ酸です。筋肉などのアミノ酸分解組織においては、アミノ基は、アミノ基転移反応によってグルタミン酸塩としてプールされます。グルタミン酸塩のアミノ基は、アラニン・アミノトランスフェラーゼによってピルビン酸に転移され、アラニンおよびα-ケトグルタル酸を形成します。アラニンは、血液に入り、肝臓に輸送されます。この反応は、肝臓で逆反応が起こり、ピルビン酸をグルコースを形成するグルコネオゲネシスで使うことができ、循環系を通して他の組織に戻るでしょう。アラニンレベルの上昇は、高血圧、エネルギー摂取、コレステロールレベル、体格指数(BMI値)と相関があります。
アプリケーション
Alanine Assay Kitは、細胞内アラニンプールを決定するために使用されています。
適合性
細胞と組織培養の上清、尿、血漿、血清、および他の生体サンプル中のアラニン検出に適しています。
原理
このキットでは、アラニン濃度の測定では、共役酵素反応により、アラニン存在量に比例した生成物が比色定量(570 nm)/蛍光定量(λex=535/λem = 587 nm)により定量されます。このキットの典型的な検出範囲は、2-10ナノモル(比色分析)、0.2-1ナノモル(蛍光分析)です。
以下による置換
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mauro D P.
Amino Acids and Proteins for the Athlete: The Anabolic Edge (1997)
The complex role of branched chain amino acids in diabetes and cancer.
O'Connell T M.
Metabolites, 3(4), 931-945 (2013)
GABA transaminases from Saccharomyces cerevisiae and Arabidopsis thaliana complement function in cytosol and mitochondria.
Cao J, et al.
Yeast, 30(7), 279-289 (2013)
Berg J M, et al.
Biochemistry (5th Edition) (2002)
Dmitry Frank et al.
Neuropharmacology, 155, 173-184 (2019-06-04)
Post-stroke depression (PSD) is a common and serious complication following stroke. Both stroke and depression have independently been associated with pathologically elevated glutamate levels in the brain's extra-cerebral fluid (ECF). Here we evaluate an alternative therapeutic approach to PSD with
資料
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferatively active cells require both a source of carbon and of nitrogen for the synthesis of macromolecules. Although a large proportion of tumor cells utilize aerobic glycolysis and shunt metabolites away from mitochondrial oxidative phosphorylation, many tumor cells exhibit increased mitochondrial activity.
プロトコル
Assay protocol for the colorimetric/fluorometric detection of Alanine in biological samples using the alanine assay kit.