安全性情報
MAK500
Sigma-Aldrich
Alanine Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
別名:
Assay Kit for Alanine Detection
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
obesity; cardiovascular diseases; cancer
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Alanine, a nonessential amino acid, is utilized in the glucose-alanine cycle between tissues and the liver. In tissues that metabolize amino acids, amino groups are collected as glutamate by transamination. The amine group is then transferred by alanine transaminase (ALT) from glutamate to pyruvate to form alanine and α-ketoglutarate. The alanine generated is transported to the liver where a reverse ALT reaction occurs and pyruvate is regenerated. Pyruvate is converted through gluconeogenesis to glucose which can then be recirculated to the tissues. Alanine concentration may have some correlation with high blood pressure, energy intake, cholesterol levels and body mass index.
特徴および利点
  • Linear detection range: 1 to 200 µM alanine for the colorimetric assay and 0.4 to 20 µM for the fluorometric assay.
適合性
The kit is suitable for determining alanine levels in plasma, serum, urine, tissue and culture media, as well as for studying the effects of drugs on alanine metabolism.
原理
In the Alanine Assay Kit, alanine is converted into pyruvate which can then be directly measured. The color intensity of the reaction product at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 nm is directly proportional to the alanine concentration in the sample.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)