安全性情報
MAK495
Sigma-Aldrich
Aspartate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
別名:
Aspartate Quantification Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
pharmaceutical
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; neurological disorders
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Aspartate, a nonessential amino acid, is a precursor to several other amino acids and is an excitatory neurotransmitter. Aspartate is involved in the urea cycle and gluconeogenesis.
特徴および利点
  • Linear detection range: 2 to 400 µM aspartate for the colorimetric assay and 1 to 50 µM for the fluorometric assay.
適合性
The kit is suitable for aspartate determination in plasma, serum, tissue and culture media, as well as for studying the effects of drugs on aspartate metabolism.
原理
In the Aspartate Assay Kit, aspartate is converted into pyruvate which is then oxidized with the conversion of the dye into a colored and fluorescent form. The color intensity of the oxidized dye at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 nm is directly proportional to the aspartate concentration in the sample.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)