Merck
M9823
Sigma-Aldrich
Myra A 塩酸塩
≥98% (HPLC), powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20N2O4 · xHCl
CAS番号:
分子量:
340.37 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
red
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN(C)CCCNc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C19H20N2O4.ClH/c1-21(2)9-5-8-20-13-10-14(22)15-16(19(13)25)18(24)12-7-4-3-6-11(12)17(15)23;/h3-4,6-7,10,20,22,25H,5,8-9H2,1-2H3;1H
InChI Key
ZVKHFHKBUHMRPU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
Myra A塩酸塩は転写因子に対する低分子インヒビター(c-Myc/Max DNA結合)です。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M9823-VAR:
M9823-BULK:
M9823-25MG:
M9823-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.