Merck
SML0244
Sigma-Aldrich
Thiamet G
≥98% (HPLC)
別名:
(3aR,5R,6S,7R,7aR)-2-(エチルアミノ)-3a,6,7,7a-テトラヒドロ-5-(ヒドロキシメチル)-5H-ピラノ[3,2-d]チアゾール-6,7-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16N2O4S
CAS番号:
分子量:
248.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -21 to -26°, c = 0.3 in methanol
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCNC1=N[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]2S1
InChI
1S/C9H16N2O4S/c1-2-10-9-11-5-7(14)6(13)4(3-12)15-8(5)16-9/h4-8,12-14H,2-3H2,1H3,(H,10,11)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI Key
PPAIMZHKIXDJRN-FMDGEEDCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Thiamet Gは、次の目的でO-GlcNAcアーゼ阻害剤として使用されています。
  • Wnt/β-Cateninシグナル伝達に対するその作用を研究する目的で、ヒト胚腎293細胞を処理するため。
  • 溶解複製ウイルスを処理するため。
  • マウス(C57BL/6)大動脈セグメントをインキュベートして全体的なO-GlcNAc濃度を上昇させるため。
生物化学的/生理学的作用
Thiamet G はグリコシダーゼ阻害剤の 1 種です。
Thiamet G は酵素 O-GlcNAcase(Ki = 21 nM)の強力な阻害剤です。本化合物は経口投与で体内吸収され血液脳関門を通過します。Thiamet G は、細胞ベースおよび in vivo での測定系で O-GlcNAc‐修飾タンパク質の増加を導き、ラットの大脳皮質および海馬中のリン酸化タウタンパク質のレベルを引き下げます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0244-5MG:
SML0244-BULK:
SML0244-25MG:
SML0244-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Scott A Yuzwa et al.
Nature chemical biology, 4(8), 483-490 (2008-07-01)
Pathological hyperphosphorylation of the microtubule-associated protein tau is characteristic of Alzheimer's disease (AD) and the associated tauopathies. The reciprocal relationship between phosphorylation and O-GlcNAc modification of tau and reductions in O-GlcNAc levels on tau in AD brain offers motivation for
O-Glycosylation with O-linked beta-N-acetylglucosamine increases vascular contraction: Possible modulatory role on Interleukin-10 signaling pathway
Miguez JSG, et al.
Life Sciences, 23(10), 1114-1130 (2018)
O-GlcNAc transferase inhibits KSHV propagation and modifies replication relevant viral proteins as detected by systematic O-GlcNAcylation analysis
Jochmann R, et al.
Glycobiology, 23(10), 1114-1130 (2013)
OGA heterozygosity suppresses intestinal tumorigenesis in Apc min/+ mice
Yang YR, et al.
Oncogenesis, 3(7), e109-e109 (2014)
Scott A Yuzwa et al.
Nature chemical biology, 8(4), 393-399 (2012-03-01)
Oligomerization of tau is a key process contributing to the progressive death of neurons in Alzheimer's disease. Tau is modified by O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc), and O-GlcNAc can influence tau phosphorylation in certain cases. We therefore speculated that increasing tau O-GlcNAc