安全性情報
M8631
Sigma-Aldrich
メラニン
Synthetic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.83
品質水準
形状
powder
保管温度
−20°C
InChI
1S/C18H10N2O4/c1-5-13-9-7(3-19-13)12-10-8(11(9)17(23)15(5)21)4-20-14(10)6(2)16(22)18(12)24/h3-4,19-20H,1-2H3
InChI Key
XUMBMVFBXHLACL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メラニンは脊椎動物の表面構造上に存在する極めて重要な色素であり、皮膚色に関連しています。メラニンには、ユーメラニン、フェオメラニンおよびニューロメラニンという3つの型があります。メラニンは陽イオンキレート剤であり酸化還元能を有します。高い光吸収性を示します。メラニンは化学的および光学的保護色素として作用します。メラニン遺伝子の変異は、眼皮膚白皮症、白斑、まだら症およびワーデンブルグ症候群に関連しています。
アプリケーション
メラニンは下記に使用されています。
  • 分光光度法
  • 逆転写ポリメラーゼ連鎖反応法(RT-PCR)阻害に対する効果および阻害抑制効果におけるBSA(ウシ血清アルブミン)の影響の研究
  • 近赤外組織スペクトルにおける皮膚層のための吸収体として
  • ラマン分光法
調製ノート
チロシンを過酸化水素で酸化して調製されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M8631-250MG:
M8631-VAR:
M8631-1G:
M8631-100MG:
M8631-BULK:
M8631-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Removal of analyte-irrelevant variations in near-infrared tissue spectra
Yang Y, et al.
Applied Spectroscopy, 60(9), 1070-1077 (2006)
Constant rate of steady-state self-antigen trafficking from skin to regional lymph nodes
Yoshino M, et al.
International Immunology, 18(11), 1541-1548 (2006)
Diorders of Pigmentation
Zaidi Z, et al.
Treatment of Skin Diseases, 159-170 (2019)
Miguel J Beltrán-García et al.
PloS one, 9(3), e91616-e91616 (2014-03-22)
In pathogenic fungi, melanin contributes to virulence, allowing tissue invasion and inactivation of the plant defence system, but has never been implicated as a factor for host cell death, or as a light-activated phytotoxin. Our research shows that melanin synthesized
Melanin
Riley PA
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 29(11), 1235-1239 (1997)
資料
Inborn errors of metabolism are caused by changes in specific enzymatic reactions and hundreds of different such alterations, which affect about 1 of every 5000 newborns, have been characterized.