Merck
M7686
Greiner FLUOTRAC 200 1536 well plates
flat bottom black polystyrene wells, non-sterile
別名:
1536ウェルマイクロタイタープレート, 1536ウェルマイクロプレート, 1536マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
black polystyrene plate
flat bottom black polystyrene wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 60
メーカー/製品名
Greiner 782076
最大容量
12.6 μL
サイズ
1536 wells
有効容積
10 μL
結合型
medium binding surface
詳細
FLUOTRAC200:1536ウェルの平底、使用時の最適容量が3~10 μLの非処理マイクロタイタープレート、最大ウェル容量は12.6 μL。表面領域は2.3 MM(2)
その他情報
1536ウェルのHiBaseマイクロタイタープレート、小容量、中結合能、フタなし、丸みがかった正方形のウェル、英数字によるウェルのコーディング、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、湾曲: 約100 μm。
適合性
黒色プレートはバックグラウンド蛍光を最小限に抑えます。FLUOTRAC 200は200 ng/cm2まで結合します。検出可能なDNase/RNase、ヒトDNA、および発熱性物質を含みません。
法的情報
FLUOTRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)