M7431
Monoclonal Anti-MAP Kinase 2 (ERK-2) antibody produced in mouse
clone 1B3B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-ERK, Anti-ERK-2, Anti-ERT1, Anti-MAPK2, Anti-NS13, Anti-P42MAPK, Anti-PRKM1, Anti-PRKM2, Anti-p40, Anti-p41, Anti-p41mapk, Anti-p42-MAPK
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B3B9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 42 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
テクニック
immunoprecipitation (IP): 4 μg using denatured ERK-2 from a mouse 3T3 fibroblast lysate
microarray: suitable
western blot: 0.5 μg/mL using lysates from human A431 cells, mouse 3T3 fibroblasts or rat L6 cells
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPK1(5594)
mouse ... Mapk1(26413)
rat ... Mapk1(116590)
詳細
Anti-MAP Kinase 2 recognizes the 42 kDa MAPK2 encoded by the mapk gene. The antibody may weakly react with MAPK1 (ERK1) and only binds denatured MAP kinase.
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
M7431-.2MG:
M7431-VAR:
M7431-.1MG:
M7431-BULK:
M7431-.2MG-PW:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)