Merck
M6949
Sigma-Aldrich
マデカソサイド from Centella asiatica
≥95% (HPLC)
別名:
マデカソサイド, アシアチコシドA, レデルミック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H78O20
CAS番号:
分子量:
975.12
EC Number:
UNSPSCコード:
12352212
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1C(C(C(C(C1C)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)OCC3OC(C(C(C3O)O)O)OC(=O)C54C(C(C(CC5)C)C)C6=CCC7C8(C(C(CC7(C6(CC4)C)C)O)C(C(C(C8)O)O)(CO)C)C)CO
InChI
1S/C48H78O20/c1-19-10-11-48(13-12-46(6)22(28(48)20(19)2)8-9-27-44(4)14-24(52)39(61)45(5,18-50)38(44)23(51)15-47(27,46)7)43(62)68-42-35(59)32(56)30(54)26(66-42)17-63-40-36(60)33(57)37(25(16-49)65-40)67-41-34(58)31(55)29(53)21(3)64-41/h8,19-21,23-42,49-61H,9-18H2,1-7H3
InChI Key
BNMGUJRJUUDLHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マデカソサイドは、Centella asiaticaから抽出される主要な五員環トリテルペノイドサポニン化合物の1つです。
アプリケーション
マデカソサイドは、マウスマクロファージ細胞株(J774A.1)に対する細胞毒性効果を検討するために使用されています。in vitroおよびex vivo研究用のセリンラセマーゼ(SR)の阻害薬候補としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
マデカソサイドには皮膚水分補給特性があります。アンチエイジングおよび抗関節リウマチ作用のある、よく知られたコラーゲン誘導因子です。マデカソサイドには、神経保護活性もあります。
マデカソサイドは、Centella asiatica (ゴッコラ)で発見されたトリテルペノイド化合物です。これは、伝統的な漢方薬(TCM)、アーユルヴェーダ医学、伝統的なアフリカ伝統医学で薬草として使われていました。マデカソサイドは、抗炎症、創傷治癒、酸化防止活性などの生物学的活性について幅広く報告されています。ERK、p38、NF-kappaB活性の阻害を介してLPS-誘導TNF-アルファ生成を抑制することが報告されています。
マデカソサイドは、抗炎症、創傷治癒、酸化防止活性などの生物学的活性について報告されています。ERK、p38、NF-kappaB活性の阻害を介してLPS-誘導TNF-アルファ生成を抑制することが報告されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M6949-BULK:
M6949-VAR:
M6949-10MG:
M6949-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jie Song et al.
Burns : journal of the International Society for Burn Injuries, 38(5), 677-684 (2012-03-01)
Keloid is a specific skin scar that expands beyond the boundaries of the original injury as it heals. The invasive nature of keloid and notable migratory activity of fibroblasts are a hallmark, which distinguishes keloids from other common scars. Madecassoside
Feng-Lun Zhang et al.
Biomedical chromatography : BMC, 22(2), 119-124 (2007-08-19)
A high-performance liquid chromatography method with evaporative light scattering detection was established for simultaneous determination of three major triterpenoid glycosides, i.e. asiaticoside, madecassoside and asiaticoside-B, in Centella asiatica extracts. The optimal chromatographic conditions were achieved on a COSMOSIL 5C(18)-MS-II column
Wen-Jing Han et al.
Biomedical chromatography : BMC, 26(1), 26-32 (2011-03-18)
A rapid, sensitive and specific high-performance liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometric (LC-ESI-MS) method was developed and validated for the quantification of madecassoside, a major active constituent of Centella asiatica (L.) Urb. herbs, in rat plasma. With paeoniflorin as an internal
Mercè Bonfill et al.
Biomedical chromatography : BMC, 20(2), 151-153 (2005-10-06)
The identification of the four principal triterpenoid components of Centella asiatica has been achieved by TLC on silica gel plates and mass spectrometry, as a modification of the method described in the European Pharmacopoeia (5th edn). A combination of ethyl
Mingzhe Gao et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 26(3), 362-365 (2008-08-30)
A high performance liquid chromatographic (HPLC) method was successfully used to separate asiaticoside and madecassoside from the extract of Centella asiatica (L.) Urb. The raw material containing 20% asiaticoside and 45% madecassoside was dissolved in methanol and used for the