Merck
55549
Supelco
14-デオキシ-11,12-ジデヒドロアンドログラホリド
analytical standard
別名:
3-[(1E)-2-[(1R,4aS,5R,6R,8aR)-デカヒドロ-6-ヒドロキシ-5-(ヒドロキシメチル)-5,8a-ジメチル-2-メチレン-1-ナフタレニル]エテニル]- 2(5H)-フラノン, ent-(3β,11E)-3,19-ジヒドロキシ-8(17),11,13-ラブダトリエン-16,15-オリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28O4
CAS番号:
分子量:
332.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@]2(C)[C@@H]1CCC(=C)[C@H]2\C=C\C3=CCOC3=O
InChI
1S/C20H28O4/c1-13-4-7-16-19(2,10-8-17(22)20(16,3)12-21)15(13)6-5-14-9-11-24-18(14)23/h5-6,9,15-17,21-22H,1,4,7-8,10-12H2,2-3H3/b6-5+/t15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1
InChI Key
XMJAJFVLHDIEHF-CRBRZBHVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide is a major bitter diterpene lactone component, isolated from F82:F117Andrographis paniculata. It is commonly used for the treatment of fever and infectious fever-causing diseases.
アプリケーション
14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide may be used as an analytical reference standard in plant materials and commercial products of Andrographis paniculata using high-performance liquid chromatography technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
HPLC and HPTLC densitometric determination of andrographolides and antioxidant potential of Andrographis paniculata
Akowuah.A.G, et al.
J. Food Compos. Anal., 19(2-3), 118-126 (2006)
HPLC?PDA determination of bioactive diterpenoids from plant materials and commercial products of Andrographis paniculata
Li W and Fitzloff F.J
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 27(15), 2407-2420 (2006)