Merck
M6908
Sigma-Aldrich
ミエロペルオキシダーゼ ヒト白血球由来
lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
別名:
MPO, ペルオキシダーゼ, 骨髄
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human leucocytes
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥50 units/mg protein
溶解性
H2O: soluble
aqueous buffers such as 50 mM sodium acetate: soluble (Freezing of the enzyme in solution may result in a substantial loss of activity.)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI Key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... MPO(4353)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ミエロペルオキシダーゼ(MPO)は、ヒトクロモソーム17q22-24の遺伝子マップによってコードされています。コードされたタンパク質は、白血球由来の酵素であり、急性免疫応答に必須の成分です。MPOは、ヘムペルオキシダーゼスーパーファミリーに属します。MPOは鉄を含むヘムタンパク質であり、白血球、好中球、単球、および組織マクロファージのサブタイプの一部に高発現します。
アプリケーション
ヒト白血球由来ミエロペルオキシダーゼは、次の用途で使用されています。
  • 肺組織における好中球(多形核好中球[PMN])の浸潤を定量するときの標準物質として。
  • 106個の樹状細胞または106個のマクロファージを刺激する好中球細胞外トラップ(NET)の成分として。
  • 膵臓ミエロペルオキシダーゼ(MPO)を測定するMPOアッセイの標準物質として。
ヒト白血球由来ミエロペルオキシダーゼ(MPO)は、MPOアッセイに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ミエロペルオキシダーゼ(MPO)は、細菌、真菌、ウイルス、赤色細胞、ならびに悪性および非悪性の有核細胞などの、様々な微生物や外来細胞の破壊において重要な役割を担っています。MPOは、炎症における組織損傷に影響を及ぼす数々の反応性酸化体種(ROS)の産生を触媒します。MPOおよびそのダウンストリームの炎症経路は、アテローム動脈硬化性心血管疾患の予防における効果的な治療ターゲットとして機能します。MPOは、過酸化水素(H2O2)の存在下、クロロフェノールなどの前駆体からのポリ塩化ジベンゾ(p)ジオキシンおよびフラン(PCDD/F)の合成を触媒します。
その他情報
リソソ-ムのヘム含有タンパク質です。
単位の定義
ミエロペルオキシダーゼの1単位は、pH 7.0および25°Cで、1分間に1 μMの過酸化水素の消費、および1/4 μMのテトラグアヤコールの生成を触媒します。
物理的形状
50 mM酢酸ナトリウムバッファー(pH 6.0、0.1 M塩化ナトリウム)の凍結乾燥品
アナリシスノート
原料検査済み, HIV抗体・HBS抗原陰性。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
M6908-5UN:
M6908-VAR:
M6908-BULK:
M6908-5UN-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cytokine Kinetics and Other Host Factors in Response to Pneumococcal Pulmonary Infection in Mice
Bergeron Y, et al.
Clinical Microbiology Reviews, 66(3), 912-922 (1998)
Bronchial inflammation in acute bacterial exacerbations of chronic bronchitis: the role of leukotriene B4.
Crooks SW
The European Respiratory Journal, 15(2), 274-280 (2000)
Michael S Runyon et al.
Thrombosis journal, 8, 3-3 (2010-02-26)
Experimental models of pulmonary embolism (PE) that produce pulmonary hypertension (PH) employ many different methods of inducing acute pulmonary occlusion. Many of these models induce PE with intravenous injection of exogenous impervious objects that may not completely reproduce the physiological
Avinash Khandagale et al.
Biology open, 7(7) (2018-06-28)
Patients with inflammatory bowel disease (IBD) are susceptible to thromboembolism. Interestingly, IBD occurs less frequently in patients with inherited bleeding disorders. Therefore, we analyzed whether F9-deficiency is protective against the onset of acute colitis in a genetic hemophilia B mouse
Myeloperoxidase and cardiovascular disease.
Nicholls SJ and Hazen SL
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 25(6), 1102-1111 (2005)