クローン
5.2F, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 34 kDa
交差性
human, rat, chicken, mouse
濃度
1.0 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2-4 μg/mL
immunohistochemistry (frozen sections): 2-4 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 2 μg using 1 mg protein lysate
western blot: 1 μg/mL (reacts with the ~45 kDa protein)
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MYOD1(4654)
mouse ... Myod1(17927)
rat ... Myod1(337868)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunofluorescence staining at a 1:50 dilution
- western blotting
- immunostaining at a 1:300 dilution
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
M6190-100UG:
M6190-VAR:
M6190-100UG-PW:
M6190-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)