Merck
すべての画像(27)
主要文書
安全性情報
ZRB1452
Sigma-Aldrich
抗MyoD抗体 クローン1F22 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Myf-3, bHLHc1, クラスC塩基性ヘリックス-ループ-ヘリックスタンパク質1, 筋原性因子3, 筋芽細胞決定タンパク質1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F22, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 34.5 kDa
observed mol wt 34 kDa
交差性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYOD1(4654)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローンIF22は、筋芽細胞決定タンパク質1(MyoD1)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端側半分内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒト筋芽細胞決定タンパク質1(MyoD1)のC末端側半分に由来する166個のアミノ酸に対応するHisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:1,000で使用、A431、AC16、C2C12、HeLa、HepG2、およびNIH3T3細胞のMyoDを検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、ヒト胞状横紋筋肉腫組織切片のMyoDを検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、リコンビナント・MyoDタンパク質フラグメントと結合し、KD値は1.3 x 10^(-7)でした。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗MyoD クローン1F22 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1452)は、MyoDを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
筋芽細胞決定タンパク質1(myoblast determination protein 1)(UniProt:P15172、別名:クラスC塩基性ヘリックスループヘリックスタンパク質1、bHLHc1、筋原性因子3、Myf-3)は、ヒトにおいてMYOD1(別名:BHLHC1、MYF3、MYOD)遺伝子(Gene ID:4654)によってコードされています。 MyoDは、筋形成中に活性化されて、未分化細胞を筋系にする骨格筋特異的bHLH転写因子です。筋肉特異的転写プログラムのマスター制御因子であり、骨格筋特異的な多くの構造、機能および代謝遺伝子の発現を制御しています。また、筋肉修復過程にも関与しています。MyoDは、bHLH Eタンパク質のE12およびE47とヘテロ二量体を形成し、CACCTG/CAGCTG Eボックス配列への結合を介して転写を活性化します。CDK9によるリン酸化を受け、このリン酸化によって、筋肉分化におけるその機能が促進されます。MyoDは、Twistタンパク質と相互作用することが示されており、Twistタンパク質により阻害されます。MYOD遺伝子は、時計制御遺伝子(clock-controlled gene)であり、その周期的な発現にはCLOCK:BMAL1ヘテロ二量体の活性が関与していることが報告されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZRB1452-4X25UL:
ZRB1452-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)