クローン
F12B, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 34 kDa
交差性
mouse, rat, human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1-2 μg/mL using rhabdomyosarcoma tissue sections
immunoprecipitation (IP): 2 μg using 1 mg protein lysate
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYOG(4656)
mouse ... Myog(17928)
rat ... Myog(29148)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
M5815-100UG-PW:
M5815-BULK:
M5815-100UG:
M5815-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック