アッセイ
≥95% (TLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D 95 to 120°, c = 0.26% (w/v) in water
色
white to off-white
mp
153 °C
溶解性
water: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H](O[C@H]([C@@H](N)C=O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO7/c1-4(9(15)16)17-8(5(10)2-11)7(14)6(13)3-12/h2,4-8,12-14H,3,10H2,1H3,(H,15,16)/t4-,5+,6-,7-,8-/m1/s1
InChI Key
ZZHZYDXMAKUKNS-OZRXBMAMSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
M2503-100MG:
M2503-BULK:
M2503-VAR:
M2503-25MG:
M2503-5MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック