Merck
G1639
Sigma-Aldrich
D-(+)-ガラクトサミン 塩酸塩
BioReagent, suitable for cell culture
別名:
2-アミノ-2-デオキシ-D-ガラクトピラノース 塩酸塩, D-コンドロサミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO5 · HCl
CAS番号:
分子量:
215.63
Beilstein:
3697825
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
fish cartilage (shark)
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99%
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Glucosamine, essentially free
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
InChI Key
CBOJBBMQJBVCMW-NQZVPSPJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
D-(+)-ガラクトサミン塩酸塩は、以下の用途に使用されています:
  • 肝損傷の誘発に
  • 炎症性肝損傷
  • マウスの急性肝不全(ALF)
生物化学的/生理学的作用
ガラクトサミン(D-GalN)はガラクトースから合成され、肝毒性物質になり得ます。D-GalNをリポ多糖と組み合わせると、致死的な肝損傷および肝不全の発現につながります。これはサイトカイン、特に腫瘍壊死因子(TNF)の毒性作用に対して細胞の感受性を高めます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G1639-100MG:
G1639-VAR:
G1639-5G:
G1639-1G:
G1639-500MG:
G1639-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yao Wang et al.
Journal of inflammation research, 14, 1473-1485 (2021-04-23)
The glycolysis pathway of M1 macrophages is a key factor affecting the inflammatory response. The aim of this article is to investigate the role of histone deacetylase 6 (HDAC6) in the M1 macrophage glycolysis pathway during acute liver failure (ALF).
Voluntary distance running prevents TNF-mediated liver injury in mice through alterations of the intrahepatic immune milieu
Huber Y, et al.
Cell Death & Disease, 8(6), e2893-e2893 (2017)
D-galactosamine lethality model: scope and limitations
Silverstein R
Journal of endotoxin research, 10(3), 147-162 (2004)
Catalpol protects mice against Lipopolysaccharide/D-galactosamine-induced acute liver injury through inhibiting inflammatory and oxidative response
Zhang H, et al.
Testing, 9(3), 3887-3887 (2018)
The protective effect of the natural compound hesperetin against fulminant hepatitis in vivo and in vitro
Bai X, et al.
British Journal of Pharmacology, 174(1), 41-56 (2017)