Merck
M2383
Sigma-Aldrich
α-(メチルアミノ)イソ酪酸
≥97% (titration)
別名:
2,N-ジメチルアラニン, 2-(メチルアミノ)-2-メチルプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NHC(CH3)2COOH
CAS番号:
分子量:
117.15
Beilstein:
1746984
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥97% (titration)
形状
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
white
mp
>300 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CNC(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2,6-3)4(7)8/h6H,1-3H3,(H,7,8)
InChI Key
DLAMVQGYEVKIRE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
α-(メチルアミノ)イソ酪酸(MeAIB)は、以下の用途に使用されています:
  • 阻害実験を行うための輸送系Aの阻害剤として
  • 急性に脱抑制された皮質切片におけるてんかん様電場電位(EFP)の発生に対する作用を検討するための輸送系Aの阻害剤として
  • 14C-システイン/放射活性標識システインの取り込みに対する影響を検討するためのHankの平衡塩類溶液(HBSS)中のN-アセチルトランスフェラーゼ(SNAT)阻害剤として
生物化学的/生理学的作用
α-(メチルアミノ)イソ酪酸(MeAIB)は、中性アミノ酸輸送系Aの競合的阻害剤であり、N-メチル化基質です。星状細胞の頂部に発生する海馬ニューロンにおいて、微小興奮性シナプス後電流(mEPSC)の振幅を減少させることができます。MeAIBはアラニン-プロリン(AP)経路を阻害する可能性があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M2383-5G:
M2383-BULK:
M2383-1G:
M2383-100MG:
M2383-250MG:
M2383-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nikolaos Dimopoulos et al.
The Biochemical journal, 399(3), 473-481 (2006-07-11)
An increase in circulating levels of specific NEFAs (non-esterified fatty acids) has been implicated in the pathogenesis of insulin resistance and impaired glucose disposal in skeletal muscle. In particular, elevation of SFAs (saturated fatty acids), such as palmitate, has been
Nora Sandow et al.
Epilepsia, 50(4), 849-858 (2009-01-30)
Glutamine (GLN) is a precursor for synthesis of glutamate and gamma-aminobutyric acid (GABA) and has been found in the cerebrospinal fluid (CSF) at mean concentrations of 0.6 mM. Experiments on slices are usually performed in artificial CSF (aCSF) kept free
Differentiation of tumour and inflammation: characterisation of [methyl-3H]methionine (MET) and O-(2-[18F]fluoroethyl)-L-tyrosine (FET) uptake in human tumour and inflammatory cells
Barbara Stober et al.
European Journal of Nuclear Medicine, 33, 932-939 (2006)
J R Bading et al.
Nuclear medicine and biology, 23(6), 779-786 (1996-08-01)
The A system of amino acid transport is concentrative and thought to be a regulator of cell growth. The [11C]methyl alpha-aminoisobutyric acid (MeAIB) is prospectively an ideal tracer for transport measurements with PET, as it is not metabolized and concentrates
T Z Su et al.
Endocrinology, 139(3), 832-837 (1998-03-10)
System A is one of the most highly regulated transport systems for transport of neutral amino acids into mammalian cells. Stimulation of uptake of alpha-[3H]methylaminoisobutyric acid (MeAIB), a nonmetabolizable system A substrate, by a novel insulin-sensitizing agent, troglitazone, in 3T3-L1