詳細
Relative stereochemistry
Store with desiccants
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
色
white
溶解性
H2O: 19 mg/mL
オーガナイザー
Cypress Bioscience
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CCN(CC)C(=O)[C@@]1(C[C@@H]1CN)c2ccccc2
InChI
1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m1./s1
InChI Key
XNCDYJFPRPDERF-PBCQUBLHSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M1318-50MG:
M1318-BULK:
M1318-10MG:
M1318-VAR:
試験成績書(COA)