SML0474
(S)-デュロキセチン 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
LY-248686 塩酸塩, (γS)-N-メチル-γ-(1-ナフタレニルオキシ)-2-チオフェンプロパンアミン 塩酸塩, (+)-N-メチル-3-(1-ナフタレニルオキシ)-3-(2-チエニル)プロパンアミン 塩酸塩, (+)-(S)-N-メチル-γ-(1-ナフチルオキシ)-2-チオフェンプロピルアミン 塩酸塩
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +116 to +125°, c = 1 in methanol
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
InChI
1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1
InChI Key
BFFSMCNJSOPUAY-LMOVPXPDSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
注意
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0474-VAR:
SML0474-BULK:
SML0474-50MG:
SML0474-10MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック