Merck
L8775
Sigma-Aldrich
Lectin from Galanthus nivalis (snowdrop)
agarose conjugate, saline suspension
別名:
Galanthus nivalis lectin, GNL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
NACRES:
NA.32
結合体
agarose conjugate
品質水準
フォーム
saline suspension
標識化の程度
2-4 mg protein per mL
Matrix
cross-linked 4% beaded agarose
キャパシティ
5-10 mg/mL binding capacity (yeast mannan)(pH7.2 at 25 °C)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
GNL agglutinates rabbit erythrocytes; human erythrocytes are not agglutinated. GNL sugar specificity is directed to the nonreducing end of the terminal α-D-mannosyl residue of glycoconjugates.
物理的形状
Suspension in 1.0 M NaCl containing 15mM Sodium Azide.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)