安全性情報
L1882
Sigma-Aldrich
レクチン コムギ胚芽(Triticum vulgaris)由来
agarose conjugate, saline suspension
別名:
WGA, コムギ胚芽凝集素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
結合体
agarose conjugate
品質水準
フォーム
saline suspension
標識化の程度
5-10 mg per mL
Matrix
cross-linked 4% beaded agarose
マトリックス活性基
cyanogen bromide
キャパシティ
≥0.1 mg/mL binding capacity (ovomucoid)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レクチンは炭水化物結合タンパク質であり、真菌、植物および動物にみられます。レクチンの二次構造はβ-鎖に富み、表面に炭水化物結合部位があります。
アプリケーション
(D-N-アセチルグルコサミン)2またはN-アセチルノイラミン酸含有糖タンパク質の精製に用います。
生物化学的/生理学的作用
WGAは血液型特異的ではありませんが、N-アセチル-β-D-グルコサミニル残基およびN-アセチル-β-D-グルコサミンオリゴマ-に対する親和性を有しています。WGAには、タンパク質に結合した糖質が含まれません。
レクチンは、複合糖質の特性評価、画像化および標的化に役立つことが知られています。レクチンは、オリゴ糖、糖タンパク質および糖脂質と特異的に相互作用します。そのため、レクチンはマイクロアレイアッセイに使用されており、効率的なグライコームプロファイリングが可能になっています。植物や真菌では、レクチンは病原体や摂食者から防御します。レクチンは、宿主認識および組織接着にも関与しています。
物理的形状
アジ化ナトリウム15 mMを含有するNaCl 1.0 M懸濁液
調製ノート
コンジュゲ-トはアフィニティ-精製したレクチンから調製されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L1882-1ML-PW:
L1882-5ML:
L1882-BULK:
L1882-10ML:
L1882-VAR:
I-2515:
L1882-.5ML:
L1882-1ML:
L1882-5ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
K Paz et al.
The Journal of biological chemistry, 271(12), 6998-7003 (1996-03-22)
A structural analysis has been carried out to determine which part of the intracellular domain of the insulin receptor (IR) beta subunit is involved in direct interaction with the receptor substrates IRS-1 and Shc. Toward this end, the juxtamembrane (JM)
Binding sugars: from natural lectins to synthetic receptors and engineered neolectins
Arnaud J, et al.
Chemical Society Reviews, 42(11), 4798-4813 (2013)
資料
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
プロトコル
This page shows how to purify glycoproteins and polysaccharides by affinity chromatography using Agarose Wheat Germ Lectin from GE Healthcare.
This page shows how to purify glycoproteins and polysaccharides by affinity chromatography using Agarose Wheat Germ Lectin from GE Healthcare.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
This page shows how to perform column packing and preparation for affinity chromatography when using Tricorn™ or XK columns available from GE Healthcare.
すべて表示