アッセイ
≥97%
濃度
~50 μg/mL (in methanol/ammonium acetate buffer, 70:30, pH 5.6)
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
CCCCC\C=C\C/C=C\C=C\C=C\[C@@H](SC[C@@H](N)C(=O)NCC(O)=O)[C@@H](O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C25H40N2O6S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-22(21(28)15-14-17-23(29)30)34-19-20(26)25(33)27-18-24(31)32/h6-7,9-13,16,20-22,28H,2-5,8,14-15,17-19,26H2,1H3,(H,27,33)(H,29,30)(H,31,32)/b7-6+,10-9-,12-11+,16-13+/t20-,21+,22-/m1/s1
InChI Key
YEESKJGWJFYOOK-GKWRKXFUSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L5011-250UG:4548173201382
L5011-50UG:4548173201405
L5011-10UG-PW:
L5011-25UG:4548173201399
L5011-BULK:
L5011-10UG:4548173201375
L5011-250UG-PW:
L5011-VAR:
L5011-25UG-PW:
L5011-50UG-PW:
試験成績書(COA)