L4418
Anti-LSD1 (AOF2) (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Amine oxidase, flavin-containing, 2, Anti-BRAF-HDAC complex protein 110, Anti-KIAA0601 protein, Anti-Lysine-specific demethylase 1, Anti-NPAO, Anti-Nuclear Polyamine Oxidase
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 110-115 kDa
交差性
human, mouse (predicted), rat (predicted)
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using MCF7 cells fixed with formaldehyde
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using MCF7 cell lysates
western blot: 1-2 μg/mL using MCF7 cell lysates (2 bands, 2 isoforms)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AOF2(23028)
mouse ... Aof2(99982)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
L4418-BULK:
L4418-VAR:
L4418-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)