L7293
Monoclonal Anti-LSD1 (AOF2) マウス宿主抗体
~2 mg/mL, clone LSD1-12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Amine oxidase, flavin-containing, 2, Anti-BHC110, Anti-BRAF-HDAC complex protein 110, Anti-KIAA0601 protein, Anti-Lysine-specific demethylase 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
LSD1-12, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~110 kDa
化学種の反応性
mouse, human
濃度
~2 mg/mL
テクニック
western blot: 0.5-1 μg/mL using MCF7 total cell extract
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AOF2(23028)
mouse ... Aof2(99982)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunofluorescence
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
L7293-BULK:
L7293-200UL:
L7293-25UL:
L7293-VAR:
試験成績書(COA)