安全性情報
L4040
Sigma-Aldrich
ラクトフェリン ヒト
recombinant, expressed in rice, Partially iron saturated, ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
Growth-inhibiting protein 12, Lactotransferrin, Talalactoferrin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
human
リコンビナント
expressed in rice
アッセイ
≥70% protein basis (Bradford)
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
powder
テクニック
microbiological culture: suitable
溶解性
H2O: soluble 10 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... LTF(4057)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ラクトフェリンは、鉄制限培地におけるStreptococcus mutans(ミュータンス菌)の増殖のために使用されました。ラクトフェリンが、in vitroで上皮細胞の接着を妨げるかどうかを検証するために使用されました また、急性肺炎における血中サイトカイン濃度の診断的価値を検証するためにも使用されました。
生物化学的/生理学的作用
ラクトフェリンは鉄結合タンパク質です。血漿中の鉄輸送タンパク質であるトランスフェリンと構造が類似していますが、鉄に対する親和性はラクトフェリンの方が顕著に高値です(250倍)。初乳に非常に多量に含まれるほか、涙液、唾液、粘膜分泌物や好中球の二次顆粒中にも存在することがあります。粘膜上皮および好中球によって産生され、炎症性刺激に応答してこれらの細胞から放出されます。鉄を封鎖する能力により細菌の成長を阻害し、またN末端を介してリポ多糖類と結合することで細菌細胞壁を透過性にします。ラクトフェリンはウイルスのエンベロープタンパク質に強く結合するためウイルス感染を阻害できます。結合ドメインをブロックし、細胞とウイルスの融合を防ぎます。ラクトフェリンは宿主の防御系を活性化すると考えられており、この作用の一部は好中球活性化因子であるインターロイキン-8の放出の促進によるものです。抗体およびインターロイキンの合成、リンパ球増殖、補体活性化にも関与していると考えられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L4040-25MG:
L4040-VAR:
L4040-5MG:
L4040-BULK:
L4040-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qingsheng Kong et al.
Molecular and cellular biochemistry, 406(1-2), 293-299 (2015-05-20)
The metalloprotease lethal factor (LF) from Bacillus anthracis plays a vital role in anthrax toxin action, and thus becomes a target for anti-anthrax therapy. Following the guidelines based on existing metalloprotease inhibitors, we designed a 'first-generation' LF inhibitor R9LF-1. This
P Kragsbjerg et al.
Thorax, 50(12), 1253-1257 (1995-12-01)
The role of cytokines in the pathogenesis of pneumonia is still poorly understood. In a previous study the diagnostic value of measuring blood concentrations of interleukin 6 and interferon gamma was established. In the present study the value of blood
Snehal Kadam et al.
Biofilm, 3, 100047-100047 (2021-04-30)
Bacterial biofilms are a major cause of delayed wound healing. Consequently, the study of wound biofilms, particularly in host-relevant conditions, has gained importance. Most in vitro studies employ refined laboratory media to study biofilms, representing conditions that are not relevant
Zhongnan Xiao et al.
Redox biology, 50, 102256-102256 (2022-02-09)
Diabetic hyperglycemia aggravates the prognosis of intracerebral hemorrhagic stroke (ICH) in the clinic. In addition to hematoma expansion and increased inflammation, how diabetic hyperglycemia affects the outcomes of ICH is still unclear. We found that streptozotocin-induced diabetic hyperglycemia not only
Growth of Streptococcus mutans in an iron-limiting medium.
Grace A. Spatafora, Meagan W. Moore
Methods in Cell Science : An Official Journal of the Society for In Vitro Biology, 20, 217-221 (1998)