Merck
K1502
Sigma-Aldrich
α-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ ブタ心臓由来
buffered aqueous glycerol solution, 0.1-1.0 units/mg protein (Lowry)
別名:
2-オキソグルタル酸デヒドロゲナーゼ多酵素複合体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
0.1-1.0 units/mg protein (Lowry)
その他の活性
pyruvate dehydrogenase ≤20%
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究領域:神経科学
α-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ(α-KGDH)は、ミトコンドリアに局在する多酵素複合体です。この組み込み酵素は、多数のユニットのチアミンピロリン酸依存性デヒドロゲナーゼ(E1)、ジヒドロリポアミドデヒドロゲナーゼ(E3)、およびジヒドロリポアミドスクシニルトランスフェラーゼ(E2)から構成されています。
アプリケーション
αブタ心臓由来のケトグルタル酸デヒドロゲナーゼは、以下の用途に使用されています:
  • ペルオキシ亜硝酸塩で処理した細胞におけるグルタチオン(GSH)によるニトロ化の反転を検討するため
  • 心筋ミトコンドリアを用いたSpectramax M5マイクロプレート蛍光分光計により活性を測定するため
  • マウスニューロンを用いたSpectramax GEMINI EM蛍光マイクロプレートリーダーによる活性評価のための陽性対照として
生物化学的/生理学的作用
α-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼは腫瘍微小環境の変化に最も敏感に反応し、癌における適応代謝反応に役立っています。α-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼを阻害すると、乳癌に関連する肺転移を抑制します。
α-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ(α-KGDH)は、生体エネルギープロセスの重要な酵素およびクレブス回路またはトリカルボン酸(TCA)回路による代謝流速の調整ユニットです。還元されたニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NADH)を放出することにより、 α-ケトグルタル酸(KG)の酸化的脱炭酸を触媒してスクシニルCoAを生じます。TCAサイクルの律速反応です。この反応は、呼吸鎖の電子に寄与し、補因子としてチアミンピロリン酸を必要とします。反応速度を決定するためにNAD(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)の還元を観察します。αブタ由来の-KGDHの至適pHは6.6~7.4です。本酵素は、酸化ストレスによって阻害され、代謝不全に至ります。しかし、α-KGDHは、酸化ストレスをもたらす活性酸素種(ROS)を産生することも知られています。α-KGDHの欠損または低濃度は、アルツハイマー病などのいくつかの神経変性疾患を引き起こします。
品質
微量のポリエチレングリコールを含む場合があります。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、30°C、1分間で、飽和濃度の補酵素Aの存在下で1.0 μmolのβ-NADをβ-NADHに変換する酵素量です。
物理的形状
9mg/mLウシ血清アルブミン、30%スクロール、1.5mM EGTA、1.5mM 2-メルカプトエタノール、0.3% TRITON、X-100、0.003%アジ化ナトリウム、15mMリン酸カリウム、pH6.8を含む50%グリセロール溶液として供給されます。
法的情報
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
K1502-VAR:
K1502-50UN:
K1502-20UN:
K1502-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wagner L Araújo et al.
The Plant cell, 24(6), 2328-2351 (2012-07-04)
Transgenic tomato (Solanum lycopersicum) plants expressing a fragment of the gene encoding the E1 subunit of the 2-oxoglutarate dehydrogenase complex in the antisense orientation and exhibiting substantial reductions in the activity of this enzyme exhibit a considerably reduced rate of
Tristan Wagner et al.
Chemistry & biology, 18(8), 1011-1020 (2011-08-27)
The α-ketoglutarate dehydrogenase (KDH) complex is a major regulatory point of aerobic energy metabolism. Mycobacterium tuberculosis was reported to lack KDH activity, and the putative KDH E1o component, α-ketoglutarate decarboxylase (KGD), was instead assigned as a decarboxylase or carboligase. Here
Shuyi Zhang et al.
Science (New York, N.Y.), 334(6062), 1551-1553 (2011-12-17)
It is generally accepted that cyanobacteria have an incomplete tricarboxylic acid (TCA) cycle because they lack 2-oxoglutarate dehydrogenase and thus cannot convert 2-oxoglutarate to succinyl-coenzyme A (CoA). Genes encoding a novel 2-oxoglutarate decarboxylase and succinic semialdehyde dehydrogenase were identified in
Casey L Quinlan et al.
The Journal of biological chemistry, 289(12), 8312-8325 (2014-02-12)
Several flavin-dependent enzymes of the mitochondrial matrix utilize NAD(+) or NADH at about the same operating redox potential as the NADH/NAD(+) pool and comprise the NADH/NAD(+) isopotential enzyme group. Complex I (specifically the flavin, site IF) is often regarded as
Gary E Gibson et al.
Journal of neurochemistry, 134(1), 86-96 (2015-03-17)
Reversible post-translation modifications of proteins are common in all cells and appear to regulate many processes. Nevertheless, the enzyme(s) responsible for the alterations and the significance of the modification are largely unknown. Succinylation of proteins occurs and causes large changes