Merck
L3375
Sigma-Aldrich
ラクトビオン酸カルシウム 一水和物
98.0-102.0% (EDTA titration)
別名:
4-O-β-D-ガラクトピラノシル-D-グルコン酸 ヘミカルシウム塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21O12 · 0.5Ca · H2O
CAS番号:
分子量:
395.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
98.0-102.0% (EDTA titration)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D 22.5 to 24.5 °, c = 3% (w/v) in water
white to off-white
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
保管温度
room temp
SMILES記法
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C12H22O12.Ca.H2O/c2*13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12;;/h2*3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+;;/m11../s1
InChI Key
LIUNXXYNUIALAY-BSLBODANSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L3375-100G:
L3375-500G:
L3375-VAR:
L3375-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)