Merck
21190
Sigma-Aldrich
ラクトビオン酸カルシウム 一水和物
≥98.0% (KT)
別名:
ラクトビオン酸 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H42CaO24 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
790.68
Beilstein:
3834794
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (KT)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +23.5±1°, c = 3% in H2O
不純物
2.5-6.5% water
colorless
mp
190  °C ((374 °F ))
SMILES記法
O.O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C12H22O12.Ca.2H2O/c2*13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12;;;/h2*3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+;;;/m11.../s1
InChI Key
FALNADDKNDADFQ-WNSOHMSISA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
21190-VAR-F:
21190-100G-F:
21190-BULK-F:
21190-500G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)