Merck
L1414
Sigma-Aldrich
ラビアーゼ Streptomyces fulvissimus TU-6由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
フォーム
powder
比活性
≥10.0 units/g solid
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Streptomyces fulvissimus 由来のラビアーゼは、乳酸桿菌属アエロコッカス属、および連鎖球菌属等の多くのグラム陽性細菌の溶菌に有用な酵素製品です。
ラビアーゼにはβ-N-アセチル-D-グルコサミニダーゼも含まれ、リゾチーム活性を有しています。
活性の至適pH:pH 約4
安定性の至適pH:pH 4~8
単位の定義
One unit will release 1 micromole of p-nitrophenol from p-nitrophenyl N-acetyl-beta-D-glucosaminide per minute at pH 4.0 at 37 deg C.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Takashi Niwa et al.
Journal of microbiological methods, 61(2), 251-260 (2005-02-22)
The lytic activity of labiase and achromopeptidase for bacterial DNA/RNA extraction were compared. Rapid lysis of many bacterial strains was observed with labiase followed by SDS treatment. Both labiase and achromopeptidase showed high lytic activity against bacterial strains with the