安全性情報
J0250
Sigma-Aldrich
タチナタマメ
Whole Beans
別名:
Canavalia Gladiata, Canavalia Seeds, Jack Bean Seeds
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.81
形状
solid
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Jack beans or Carnavalia ensiformis is a leguminous plant rich in proteins that produces mass amounts of green fodder. It is a source of feed supplement for dwarf goats.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
J0250-100G:
J0250-VAR:
J0250-BULK:
J0250-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Agronomic and nutritive evaluation of jack beans (Canavalia ensiformis) for fodder in the derived savannah zone of Nigeria
Olaniran O OjebryiandO A
International Journal of Agriculture and Biology, 2(12), 1059-1063 (2007)