I9770
Methyl indole-3-acetate
analytical standard, suitable for (for IAA Immunoassay Kit, PGR-3)
別名:
Indole-3-acetic acid methyl ester, Methyl 3-indolylacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11NO2
CAS番号:
分子量:
189.21
Beilstein:
158031
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
おすすめの製品
グレード
analytical standard
アッセイ
≥99%
適合性
suitable for (for IAA Immunoassay Kit, PGR-3)
アプリケーション
agriculture
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO2/c1-14-11(13)6-8-7-12-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,12H,6H2,1H3
InChI Key
KTHADMDGDNYQRX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I9770-1G:
I9770-BULK:
I9770-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)