安全性情報
I3382
Sigma-Aldrich
抗ヒトIgG (γ-鎖特異的) ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
テクニック
Ouchterlony double diffusion: suitable
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgG抗体サブタイプは、免疫系に最も豊富にある血清免疫グロブリンです。B細胞から分泌され、血中と細胞外液中に見られ、細菌、真菌およびウイルスに起因する感染症から保護します。母体IgGは胎盤を通して胎児に移行しますが、これは新生児を感染症から免疫的に防御するのに極めて重要です。抗ヒトIgG(γ-鎖特異的)抗体は、すべてのヒトIgGサブクラスのγ鎖に対して特異的です。
免疫グロブリン(Ig)は免疫グロブリンスーパーファミリーに属し、2本の重鎖(H)と2本の軽鎖(L)を持ち、ともにジスルフィド結合で保持されています。L鎖は、1つの可変N末端領域と1つの不変C末端領域で構成されています。重鎖は、1つの可変N末端領域と3~4つ(CH1~CH4)の不変C末端領域で構成されています。IgGは、ヒト血清に豊富に含まれるタンパク質です。IgGの4つのクラスには、IgG1、IgG2、IgG3、およびIgG4があります。IgG重鎖領域は、ヒト第14染色体にマッピングされます。
免疫原
精製ヒトIgG
アプリケーション
抗ヒトIgG(γ-鎖特異的)抗体は、ELISAおよび放射免疫測定法のスタンダードとして使用されました。
生物化学的/生理学的作用
IgG1クラスは最も豊富にみられ、欠乏すると低γグロブリン血症を引き起こします。IgG2が欠乏すると、細菌感染症にかかりやすくなります。IgG3はエフェクター機能を媒介し、IgG4は無症候性感染症に関連しています。パパインによりIgGが消化され、フラグメント抗原結合(Fab)が生じます。IgGのペプシン消化により、フラグメントの結晶化が可能(Fc)となります。IgG抗体のFc領域は大きな治療可能性を秘めているため、治療用抗体の開発に利用されています。
物理的形状
凍結乾燥品 (pH 7.2, 0.01Mリン酸ナトリウム, 0.015M塩化ナトリウム溶液)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I3382-1MG-PW:
I3382-VAR-PW:
I3382-1MG:
I3382PROC:
I3382-VAR:
I3382-2MG:
I3382-BULK-N:
I3382-5X1MG:
I3382-PH:
I3382-BULK:
I3382-BULK-V:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Karl-Heinz Heider et al.
Blood, 118(15), 4159-4168 (2011-07-29)
The tetraspanin CD37 is widely expressed in B-cell malignancies and represents an attractive target for immunotherapy with mAbs. We have chimerized a high-affinity mouse Ab to CD37 and engineered the CH2 domain for improved binding to human Fcγ receptors. The
Wolfgang Sommeregger et al.
Biotechnology and bioengineering, 113(9), 1902-1912 (2016-02-26)
Chinese hamster ovary (CHO) cells are the most commonly used mammalian hosts for the production of biopharmaceuticals. To overcome unfavorable features of CHO cells, a lot of effort is put into cell engineering to improve phenotype. "Omics" studies investigating elevated
R J Cox et al.
APMIS : acta pathologica, microbiologica, et immunologica Scandinavica, 107(3), 289-296 (1999-05-01)
The radio-immunoblot (RIB) assay was used to examine the antibody response to proteins of the vaccine strains induced after influenza vaccination. Vaccination stimulated an antibody response to the surface glycoproteins (HA and NA) and to the internal antigens (NP and
Andreas Maccani et al.
Applied microbiology and biotechnology, 98(17), 7535-7548 (2014-07-24)
MicroRNAs are short non-coding RNAs that play an important role in the regulation of gene expression. Hence, microRNAs are considered as potential targets for engineering of Chinese hamster ovary (CHO) cells to improve recombinant protein production. Here, we analyzed and
V L Esnault et al.
Immunology, 74(4), 714-718 (1991-12-01)
Circulating IgG autoantibodies to myeloperoxidase (MPO) are associated with renal vasculitis and have been implicated in its pathogenesis. However, raised levels of these autoantibodies may persist during clinical remission. We tested whether this paradox could be explained by immunoglobulin subclass
資料
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.