アッセイ
≥93%
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(C(CC([O-])=O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.H2O/c7-3(8)1-2(5(10)11)4(9)6(12)13;;;;/h2,4,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI Key
BPEHKAXIRZOKIS-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I1252-250G:
I1252-BULK:
I1252-250MG:
I1252-10MG:
I1252-100G:
I1252-500MG:
I1252-25G:
I1252-1G:
I1252-VAR:
I1252-5G:
I1252-10G:
I1252-10MG-KC:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.
プロトコル
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)