Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
HPA048547
Sigma-Aldrich
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, rabbit polyclonal
別名:
Anti-CHOACTASE, Anti-CMS1A, Anti-CMS1A2, Anti-CMS6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.43
製品名
抗CHAT ウサギ宿主抗体, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
GLFSSYRLPGHTQDTLVAQNSSIMPEPEHVIVACCNQFFVLDVVINFRRLSEGDLFTQLRKIVKMASNEDERLPPIGLLTSDGRSEWAEARTVLVKDSTN
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHAT(1103)
免疫原
コリンO-アセチルトランスフェラーゼ
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas (HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。TissueおよびCancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織化学的検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。Prestige抗体® プロトコルおよびその他の有用な情報も提供しています。
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴付けられ、広く検証された抗体です。各標的について得られている特性データのすべてをページ上部の製品名のすぐ下にあるリンクからアクセスできるHuman Protein Atlasポータルを介してご利用になれることも、この抗体の利点です。Prestige抗体®の特有性と他のタンパク質との交差反応性の低さは、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。すべてのPrestige抗体についてPrestige抗原コントロールをご用意しております。リンケージセクションでご確認ください。
Prestige抗体はすべて、次の方法で試験されます。
  • 44の正常ヒト組織ならびに最も一般的な20タイプの癌組織から成るIHC組織アレイによる検査。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントで構成されるタンパク質アレイによる検査。
関連事項
対応する抗原APREST86792
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2、40%グリセロール、0.02% アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究目的にのみ使用することを意図しており、その他のいかなる目的にも使用しないでください。具体的には、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoまたはin vivo治療での使用、またはヒトもしくは動物へのあらゆるタイプの消費もしくは適用が挙げられますが、これらに限定される訳ではありません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
HPA048547-100UL:
HPA048547-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daniel Erskine et al.
Acta neuropathologica, 141(4), 511-526 (2021-01-31)
Accumulation of the protein α-synuclein into insoluble intracellular deposits termed Lewy bodies (LBs) is the characteristic neuropathological feature of LB diseases, such as Parkinson's disease (PD), Parkinson's disease dementia (PDD) and dementia with LB (DLB). α-Synuclein aggregation is thought to
J J Roland et al.
Brain structure & function, 219(4), 1231-1237 (2014-06-27)
The medial septum and diagonal band of Broca (MSDB) influence hippocampal function through cholinergic, GABAergic, and glutamatergic septohippocampal neurons. Non-selective damage of the MSDB or intraseptal scopolamine impairs classical conditioning of the eyeblink response (CCER). Scopolamine preferentially inhibits GABAergic MSDB
Jing Zhao et al.
Basic research in cardiology, 109(5), 427-427 (2014-07-13)
Obstructive sleep apnea (OSA) is closely related to atrial fibrillation (AF). However, the roles and mechanisms of chronic OSA in atrial remodeling are still unclear. Canine model of chronic OSA was simulated by stopping the ventilator and closing the airway
Mi-Ran Choi et al.
Journal of medicinal food, 17(10), 1049-1056 (2014-08-15)
The present study investigated the effect of Rubus coreanus Miquel (RCM) on scopolamine-induced memory impairments in ICR mice. Mice were orally administrated RCM for 4 weeks and scopolamine was intraperitoneally injected into mice to induce memory impairment. RCM improved the
Kathrin M Kniewallner et al.
Neuroscience letters, 574, 64-69 (2014-05-28)
Platelets play a role in repair of vessels and contain different growth factors, including nerve growth factor (NGF). Since NGF is the most potent growth factor to support survival of cholinergic neurons, we aimed to study the effects of platelet-derived
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
HPA048547-100UL4061836361778
HPA048547-25UL4061841161516