Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
HPA019035
Sigma-Aldrich
抗ABCB11 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗ATP結合カセットサブファミリーBメンバー11, 抗胆汁酸排出ポンプ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:2500- 1:5000
免疫原配列
RLSTVRAADTIIGFEHGTAVERGTHEELLERKGVYFTLVTLQSQGNQALNEEDIKDATEDDMLARTFSRGSYQDSLRASIRQRSKSQLSYLVHEPPLAVVDHKSTYEEDRKDKDIPVQEEVEPAPVRRILK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ABCB11(8647)
詳細
ABCB11は、肝臓における胆汁酸塩の排出を調節する輸送タンパク質です。ABCB11の遺伝子変異は肝内胆汁うっ滞と関連しているのに対して、ABCB11の過剰発現は肥満と高コレステロール血症に関連します。抗ABCB11抗体はヒトABCB11に特異的です。
免疫原
胆汁酸塩排出ポンプのPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴付けられ、広く検証された抗体です。各標的について得られている特性データのすべてをページ上部の製品名のすぐ下にあるリンクからアクセスできるHuman Protein Atlasポータルを介してご利用になれることも、この抗体の利点です。Prestige抗体®の特有性と他のタンパク質との交差反応性の低さは、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。すべてのPrestige抗体についてPrestige抗原コントロールをご用意しています。リンケージセクションでご確認ください。.
Prestige抗体はすべて、次の方法で試験されます。
  • 44の正常ヒト組織ならびに最も一般的な20タイプの癌組織から成るIHC組織アレイによる検査。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントで構成されるタンパク質アレイによる検査。
関連事項
対応する抗原APREST86066
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
当社のカタログまたは製品に付属する他社の説明書に特に明記されない限り、当社の製品は研究での使用のみを目的としており、他の目的(無許可の商業的利用、in vitroでの診断的使用、ex vivo又はin vivoでの治療的使用、あるいはヒト又は動物へのあらゆる消費又は適用が含まれますが、これに限定されません)に使用するものではありません。
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA019035-100UL:
HPA019035-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bingli Liu et al.
Canadian journal of physiology and pharmacology, 95(2), 215-223 (2017-01-05)
To investigate the protective effect of glutamine (Gln) against obstructive cholestasis in association with farnesoid X receptor (FXR) activation, an obstructive cholestasis model was established in male Sprague-Dawley rats by bile duct ligation (BDL). Serum biomarkers and hematoxylin plus eosin
Shuguang Pan et al.
Molecular medicine reports, 11(1), 434-446 (2014-10-18)
Variations of the ABCB4 and ABCB11 genes affect the composition of bile and are associated with cholestasis and cholelithiasis. However, their roles in the formation of primary intrahepatic stones (PIS) remains to be elucidated. The aim of the present study
Robim M Rodrigues et al.
Archives of toxicology (2018-05-16)
Bosentan is well known to induce cholestatic liver toxicity in humans. The present study was set up to characterize the hepatotoxic effects of this drug at the transcriptomic, proteomic, and metabolomic levels. For this purpose, human hepatoma-derived HepaRG cells were
Xiao-Yu Qu et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 51, 16-22 (2017-03-07)
Dioscorea bulbifera L. (DB) is a traditional Chinese herb used in thyroid disease and cancer. However, the clinical use of DB remains a challenge due to its hepatotoxicity, which is caused, in part, by the presence of Diosbulbin B (DIOB)
Laura Blackmore et al.
Journal of clinical and experimental hepatology, 3(2), 159-161 (2013-06-01)
We report a young man presenting with jaundice and severe debilitating intrahepatic cholestasis 7 months before the diagnosis of Hodgkin's lymphoma. Serum gamma-glutamyl transferase (GGT) activity was not raised. Liver biopsy demonstrated deficiency of canalicular GGT and bile salt export