安全性情報
MAB4140
Sigma-Aldrich
抗MDR3抗体、クローンP3 II-26
culture supernatant, clone P3 II-26, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
P3 II-26, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
適合性
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
遺伝子情報
human ... ABCB4(5244)
特異性
この抗体は、MDR3 P-gpの内部エピトープと反応します。 ヒトMDR1 P-gpとは交差反応しません。 このクローンは、マウスMDR2 Pgpと交差反応することが報告されています (Kok et al 2003 (http://www.biochemj.org/bj/369/0539/3690539.pdf))。
免疫原
グルタチオン-S-トランスフェラーゼおよびaa 629-692を含むMDR3 P-gpの断片から成る融合タンパク質を用いて免疫化した後、Mabを選抜しました。
アプリケーション
ウェスタンブロット法 MDR3は140 kDaのタンパク質です。
免疫細胞染色: アセトン固定サイトスピン標本では1:20 - 1:50
免疫組織染色: アセトン固定凍結切片では1:20
パラフィン包埋組織には適しません
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗MDR3抗体、クローンP3 II-26は、WB、IC、IHで使用するための、MDR3に対する抗体です。
保管および安定性
2-8°Cで最長6か月冷蔵保存できます。 長期保存には、-20°Cで保存してください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MAB4140:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tineke Kok et al.
The Biochemical journal, 369(Pt 3), 539-547 (2002-10-17)
Peroxisome proliferator-activated receptor alpha (PPARalpha) is a nuclear receptor that controls expression of genes involved in lipid metabolism and is activated by fatty acids and hypolipidaemic fibrates. Fibrates induce the hepatic expression of murine multidrug resistance 2 ( Mdr2 )
G J Hooiveld et al.
Gastroenterology, 117(3), 678-687 (1999-08-28)
Biliary cholesterol secretion is coupled to that of phospholipids in a process controlled by mdr2 P-glycoprotein activity and bile salt secretion. Statins, the 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitors, have been shown to affect hepatobiliary lipid secretion in rats. The aim
Maria Paprocka et al.
European journal of haematology, 99(5), 415-422 (2017-08-15)
It is well established that expression of multi-drug resistance (MDR) proteins (MDR1, BCRP, MDR3, MRP1, and LRP) in leukemic blasts correlates with acute myeloid leukemia (AML) patients' clinical response. Assuming that leukemic stem cells (LSC) are resistant to chemotherapy and
G L Scheffer et al.
Cancer research, 60(18), 5269-5277 (2000-10-04)
Tumor cells may display a multidrug resistance phenotype by overexpression of ATP binding cassette transporter genes such as multidrug resistance (MDR) 1 P-glycoprotein (P-gp) or the multidrug resistance protein 1 (MRP1). MDR3 P-gp is a close homologue of MDR1 P-gp