HPA011851
抗PTPRR抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-Ch-1PTPase, Anti-NC-PTPCOM1, Anti-Protein-tyrosine phosphatase PCPTP1, Anti-Receptor-type tyrosine-protein phosphatase R precursor
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
YDPSLNLLAMDGQDLEVENLPIPAANVIVVTLQMDVNKLNITLLRIFRQGVAAALGLLPQQVHINRLIGKKNSIELFVSPINRKTGISDALPSEEVLRSLNINVLHQSLSQFGITEVSPEKNVLQGQHE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTPRR(5801)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA011851-100UL:
HPA011851-25UL:
試験成績書(COA)