Merck
GENA934-100UL
Rabbit IgG HRP Linked Whole Ab (from Donkey)
Cytiva NA934-100UL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.76
特徴
wetted part: no
包装
pkg of 100 μL
メーカー/製品名
Cytiva NA934-100UL
Brown (light)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
特徴および利点
  • Highly species-specific.
  • Optimized for use with our range of ECL Detection Reagents.
  • Recommended dilutions to minimize background.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
法的情報
ECL is a trademark of Cytiva
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)