Merck
GALA
Sigma-Aldrich
β-ガラクトシダーゼレポーター遺伝子活性検出キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
無菌性
0.2 μm filtered
品質水準
使用法
 kit sufficient for 65 tests
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
その他情報
基質としてo-ニトロフェニル β-D-ガラクトピラノシド(ONPG)を使用しています。ONPGは加水分解を受けると同時に、黄色の物質を生じます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chao-You Pang et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 9(9), 2019-2033 (2010-06-08)
The quality of cotton fiber is determined by its final length and strength, which is a function of primary and secondary cell wall deposition. Using a comparative proteomics approach, we identified 104 proteins from cotton ovules 10 days postanthesis with
Christian Keggi et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 46(1), 1-11 (2018-11-01)
A draft genome of Paenibacillus amylolyticus 27C64 was assembled and a total of 314 putative CAZymes in 108 different families were identified. Comparison to well-studied polysaccharide-degrading organisms revealed that P. amylolyticus 27C64 has as many or more putative CAZymes than
Current Protocols in Molecular Biology, Ch-Ch (1996)
Claudia Massa et al.
The Biochemical journal, 407(2), 207-217 (2007-07-14)
We have recently isolated and heterologously expressed BcPeh28A, an endopolygalacturonase from the phytopathogenic Gram-negative bacterium Burkholderia cepacia. Endopolygalacturonases belong to glycoside hydrolase family 28 and are responsible for the hydrolysis of the non-esterified regions of pectins. The mode of action
V Hugouvieux et al.
Applied and environmental microbiology, 63(6), 2287-2292 (1997-06-01)
The production of endopolygalacturonase (endoPG) by Colletotrichum lindemuthianum, a fungal pathogen causing anthracnose on bean seedlings, was enhanced when the fungus was grown in liquid medium with L-arabinose or L-rhamnose as the sole carbon source. These two neutral sugars are