Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
G7516
Sigma-Aldrich
γ-グロブリン ウシ血液由来
≥97% (agarose gel electrophoresis)
別名:
γ-グロブリン, ウシ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
bovine blood
品質水準
アッセイ
≥97% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
powder
組成
NaCl, ≤5%
溶解性
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウシγ-グロブリン(BGG)は、乳牛やその他のウシの免疫系の重要な成分です。BGGはウシの血液中に見られ、主にワクチン、血清、および診断試薬などの医薬品の製造に使用されます。BGGは、B型肝炎などの特定の病状を処置するため、またヒトやその他の動物の免疫を高めるためにも使用できます。
ウシ血清のγGグロブリンは、アニオン交換クロマトグラフィー、免疫電気泳動、ゾーン電気泳動、超遠心分離法、およびパパイン消化の生成物の分析によってカテゴリー化されます。これらのグロブリンは、ヒト血清の類似構成成分に似た特性を有します。これは、ゲルろ過、免疫電気泳動、アニオン交換クロマトグラフィー、超遠心分離法、およびメルカプトエタノールによる還元などの方法によって測定されました。ファストおよびスローγGグロブリンは、電気泳動移動度、クロマトグラフィー溶出位置、および生物学的活性(補体結合)に見られる差に基づいて分類されました。ウシγAは、血清とクロマトグラフィー分画物の免疫電気泳動分析によって条件付きで見出されました。
アプリケーション
γ-グロブリンは、免疫寛容メカニズム研究で免疫学的課題として使用されています。
ウシγ-グロブリンは、人工関節のバイオトライボロジー特性に影響を与える、タンパク質が豊富なヒアルロン酸溶液の構成成分とpH変化の研究に使用されています。また、直接的なバイオセンサーSPR-イムノアッセイによるウシ初乳および乳中の免疫グロブリンGの測定にも使用されます。
ウシγ-グロブリンは、乾燥試薬解離増強ランタニド蛍光免疫測定法による家禽血漿中のモネンシン残基の迅速スクリーニングに使用されました。また、ウシ血清アルブミン-IgG限外ろ過での溶質と透過流束に関する溶液特性の影響も試験されました。
ウシγ-グロブリンは免疫寛容の機序に関する研究において免疫負荷として用いられてきました。
調製ノート
血漿から調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G7516-25G:
G7516-5G:
G7516-VAR:
G7516-BULK:
G7516-100G:
G7516-10G:
G7516-1G:
G7516-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S R Crooks et al.
The Analyst, 123(12), 2493-2496 (1999-08-06)
Monensin, a carboxylic acid ionophore, is commonly fed to poultry to control coccidiosis. A method for rapid analysis of unextracted poultry plasma samples has been developed based on a novel immunoassay format: one-step all-in-one dry reagent time resolved fluorimetry. All
Liyu He et al.
American journal of nephrology, 43(3), 179-194 (2016-04-14)
Immunoglobulin (Ig) A nephropathy (IgAN) is the xFB01;nding of immune deposits predominantly containing polymeric IgA in the glomerular mesangium on renal biopsy. Increasing evidence suggested that retinoic acid (RA) signaling selectively induces IgA isotype switching and basic leucine zipper transcription
R G Nel et al.
Biotechnology progress, 10(5), 539-542 (1994-09-01)
It has been observed that bovine serum albumin (BSA, 69,000 Da) exhibits high rejection in a pH 7.4, 0.15 M NaCl solution containing low concentrations of immuno-gamma-globulins (IgG, 155,000 Da). Although it is apparent that this phenomenon is likely due
Determination of immunoglobulin G in bovine colostrum and milk by direct biosensor SPR-immunoassay.
Indyk HE, Filonzi EL.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 2, 386-393 (2003)
Physical heterogeneity of bovine gamma-globulins: characterization of gamma-M and gamma-G globulins.
F A Murphy et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 112(1), 126-136 (1965-10-01)