Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
G5009
Sigma-Aldrich
γ-グロブリン ウシ血液由来
≥99% (agarose gel electrophoresis)
別名:
γ-グロブリン, ウシ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
bovine blood
品質水準
アッセイ
≥99% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
powder
組成
NaCl, ≤4%
テクニック
enzyme immunoassay: suitable
溶解性
0.9% NaCl: soluble 25 mg/mL
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウシγ-グロブリン(BGG)は、乳牛やその他のウシの免疫系の重要な成分です。BGGはウシの血液中に見られ、主にワクチン、血清、および診断試薬などの医薬品の製造に使用されます。BGGは、B型肝炎などの特定の病状を処置するため、またヒトやその他の動物の免疫を高めるためにも使用できます。
アプリケーション
人工関節の生物学的特性に影響を及ぼすタンパク質に富むヒアルロナン溶液中の成分およびpH変化を研究するためにウシγ-グロブリンが使用されました。これは、直接的なバイオセンサーSPR免疫アッセイを用いてウシ初乳および牛乳中の免疫グロブリンGを測定するためにも使用されます。
ウシγ-グロブリンは免疫寛容の機序に関する研究において免疫負荷として用いられてきました。
生物化学的/生理学的作用
ウシ血清のγ-Gグロブリンは、アニオン交換クロマトグラフィー、免疫電気泳動、ゾーン電気泳動、超遠心分離、およびパパイン消化産物の分析によりカテゴリー分類されます。それらは、ヒト血清の類似成分と同様の特性を示します。これは、以下のような方法で明らかにされました:ゲル濾過、免疫電気泳動、アニオン交換クロマトグラフィー、超遠心分離、およびメルカプトエタノールによる還元。高速および低速γ-Gグロブリンは、電気泳動の移動速度、クロマトグラフィー溶出位置、および生物活性(補体結合)の違いに基づいて分類されました。ウシγ-Aは、血清画分およびクロマトグラフィー画分の免疫電気泳動分析において条件付きで見出されました。
調製ノート
Cohn fraction II、IIIから調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5009-5G:
G5009-10G:
G5009-1G:
G5009-25G:
G5009-100G:
G5009-VAR:
G5009PROC:
G5009-CP:
G5009-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Harvey E Indyk et al.
Journal of AOAC International, 86(2), 386-393 (2003-05-02)
An automated biosensor surface-plasmon resonance-based assay was developed for the determination of immunoglobulin G (IgG) in bovine milk and colostrum with either goat or rabbit antibovine IgG or protein G used as detecting molecule. The method is configured as a
Rui Fang et al.
eLife, 11 (2022-01-21)
The ring-like ATPase complexes in the AAA+ family perform diverse cellular functions that require coordination between the conformational transitions of their individual ATPase subunits (Erzberger and Berger, 2006; Puchades et al., 2020). How the energy from ATP hydrolysis is captured
Marc-Olivier Montjovent et al.
Bioanalysis, 9(18), 1385-1393 (2017-09-29)
Recombinant glycoprotein produced in nonhuman mammalian cell lines can be modified with the immunogenic nonhuman sialic N-glycolylneuraminic acid (Neu5Gc). We describe here a validated method for detection of antidrug antibodies against both protein and Neu5Gc-containing glycan epitopes. An electrochemiluminescent method
Emmanuelle V LeBlanc et al.
Current protocols, 1(1), e17-e17 (2021-01-24)
Fungi infect over a billion people worldwide and contribute substantially to human morbidity and mortality despite all available therapies. New antifungal drugs are urgently needed. Decades of study have revealed numerous protein targets of potential therapeutic interest for which potent
S M Moreira et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 73(5), 893-899 (2010-04-30)
This study proposes short-term sublethal assays for the tropics using the fish Poecilia reticulata. Assays were evaluated under realistic exposure scenarios by simulating a runoff over an agricultural area sprayed with deltamethrin (Decis). In situ assays were performed inside microcosms