安全性情報
G2388
Sigma-Aldrich
グロブリンCohn分画 II, III ヒト
lyophilized powder
別名:
Human globulins, Powder globulins
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
human
品質水準
フォーム
lyophilized powder
組成
Protein, 60-85% TCA-Biuret
濃度
60-85% (biuret)
不純物
HIV 1 and 2, HBsAg and HCV, source material tested negative
保管温度
2-8°C
アプリケーション
ホスホリラーゼキナーゼのαおよびβサブユニットの役割を明らかにするため、αおよびβサブユニットの置換えにGlobulins Cohn分画II、IIIヒトが使用されています。
その他情報
主にβ-グロブリンとγ-グロブリン
物理的形状
NaClを含有
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
G2388-VAR:
G2388-BULK:
G2388-CP:
G2388-10G:
G2388PROC:
G2388-5G:
G2388-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Inhibition of the catalytic subunit of phosphorylase kinase by its alpha/beta subunits.
Paudel HK and Carlson GM
The Journal of biological chemistry, 262(25), 11912-11915 (1987)
N E Riera et al.
International journal of laboratory hematology, 32(1 Pt 1), e96-105 (2009-07-15)
Immune humoral neutropenia (Np) could be the consequence of anti-polymorphonuclear neutrophil (PMN) antibodies, circulating immune complexes (CIC) and/or antibodies against myeloid precursors. Granulocyte immunofluorescence test (GIFT) and a leukoagglutination technique (LAGT) assays are recommended for its diagnosis. Fifty adult patients
P Muret et al.
Skin pharmacology : the official journal of the Skin Pharmacology Society, 6(1), 45-51 (1993-01-01)
The binding of 5-methoxypsoralen (5-MOP) to human serum and blood fractions was studied by equilibrium dialysis associated to high-performance liquid chromatography. 5-MOP serum binding was 95% and kept constant in the range of therapeutic concentrations. Albumin was the main binding
Fenxia Hou et al.
ALTEX, 37(3), 451-468 (2020-04-24)
There are currently no skin sensitization assays based on T cell activation. We built a novel in vitro model to assess T cell activation and test its performance to discriminate skin sensitizers from non-sensitizers using 52 reference chemicals. Jurkat Clone