Merck
G3637
Sigma-Aldrich
グロブリンCohn分画 IV-4 ヒト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
human
形状
powder
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL
保管温度
2-8°C
詳細
Cohn分画IVは、αおよびβ-グロブリンからなります。γ-グロブリン合成時に生成される血漿副産物です。
アプリケーション
グロブリンCohn分画IV-4 ヒトは、示差走査熱量測定(DSC)で用いられ、低線量電離放射線の影響を検討します。また、生物物理学的研究のための血漿タンパク質溶液の調製にも用いられています。
グロブリンは、5-メトキシプソラレンを血液画分に結合させる際に使用できます。グロブリンは、顆粒球免疫蛍光検査(GIFT)で陽性コントロールとして使用できます。また、ヒト血清タンパク質混合物の熱変性を研究するために使用されます。
生物化学的/生理学的作用
Cohn分画IV(α-グロビン濃縮)は脳の神経伝達物質受容体の阻害を介在します。
その他情報
大部分がα-グロブリンとβ-グロブリン
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
G3637-VAR:
G3637-1G:
G3637-5G:
G3637-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yvonne Rosenberg et al.
Neuropharmacology, 174, 108150-108150 (2020-05-23)
More frequent and widespread nerve agent attacks highlight the need for efficacious pre- and post-exposure organophosphate (OP) counter-measures to protect military and civilian populations. Because of critical targeting of acetylcholinesterase (AChE) in the CNS by OPs, a pre-treatment candidate for
N E Riera et al.
International journal of laboratory hematology, 32(1 Pt 1), e96-105 (2009-07-15)
Immune humoral neutropenia (Np) could be the consequence of anti-polymorphonuclear neutrophil (PMN) antibodies, circulating immune complexes (CIC) and/or antibodies against myeloid precursors. Granulocyte immunofluorescence test (GIFT) and a leukoagglutination technique (LAGT) assays are recommended for its diagnosis. Fifty adult patients
P Muret et al.
Skin pharmacology : the official journal of the Skin Pharmacology Society, 6(1), 45-51 (1993-01-01)
The binding of 5-methoxypsoralen (5-MOP) to human serum and blood fractions was studied by equilibrium dialysis associated to high-performance liquid chromatography. 5-MOP serum binding was 95% and kept constant in the range of therapeutic concentrations. Albumin was the main binding
Sharmeen Uddin et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 19(17), 2158-2167 (2020-07-28)
G1 cell cycle progression is controlled largely by growth factors in early G1 indicating that it is appropriate to divide and by nutrients in late G1 indicating sufficient raw material for cell division. We previously mapped a late G1 cell