詳細
IgMは脊椎動物で高い相同性を有する抗体であり、免疫応答の初期に発現します。腹膜B細胞から分泌されます。
IgM抗体は血清中にペンタマーとして存在し、抗原IgMに応答してマウスミエローマから産生され、κはBALB/cマウスの皮下に導入されたTEPC183腫瘍株により産生されます。
Determined by the absorbance at 280 nm (E1%/280 = 11.8). Each vial contains at least 1 mg of purified myeloma protein.
特異性
TEPC183腫瘍株は、純粋な形質細胞腫に由来しており、BALB/cマウスの皮下に運ばれます。TEPC183株のハプテン結合特異性は、明らかにされていません。マウスIgMを特異的に認識します。免疫グロブリンの同一性および純度は免疫電気泳動によって確立されています。
アプリケーション
マウスミエローマから得られたIgM、カッパは以下の用途に使用されています:
- サンドイッチ酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
- フローサイトメトリー
- ドット免疫結合アッセイ
生物化学的/生理学的作用
IgMはアポトーシス細胞の包み込みに重要な役割を果たします。血清IgMレベルの低下は、自己免疫応答の増加と感染症のリスクの増加につながります。IgMは多反応性および自動反応性の機能を示します。IgMは組織系分子のクリアランスを媒介することにより、組織の恒常性に重要な役割を果たします。IgMには、マンノース、ガラクトース、N-アセチルグルコサミン、およびシアル酸などの糖とN-結合型グリコシル化するための部位があります。IgM結合アガロース樹脂は、効率的な複合体結合について調べられています。
物理的形状
0.05 MTris-HCl, 0.5M塩化ナトリウム溶液 (pH 8.0, 0.02%アジ化ナトリウム含有)
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M3795-BULK:
M3795-1MG:
M3795-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A monoclonal antibody that specifically binds chitosan in vitro and in situ on fungal cell walls
Journal of microbiology and biotechnology, 20(8), 1179-1184 (2010)
Journal of microbiology and biotechnology, 20(8), 1179-1184 (2010-08-28)
We report the generation of the first monoclonal antibody that specifically binds to the polysaccharide chitosan. Mice were immunized with a mixture of chitosans, and hybridoma clones were screened for specific binders resulting in the isolation of a single clone
Sequential genetic modification of the hprt locus in human ESCs combining gene targeting and recombinase-mediated cassette exchange
Cloning and Stem Cells, 10(2), 217-230 (2008)
Journal of immunological methods, 289(1-2), 89-95 (2004-07-15)
Mouse monoclonal antibodies of IgG subclasses and IgM class in hybridoma culture supernatants were quantified using a dot-immunobinding assay. Immunoglobulins were bound to nitrocellulose (NC) membrane and, after blocking, the membrane was incubated with anti-mouse antibody conjugated to horseradish peroxidase
Scandinavian journal of immunology, 62(1), 36-44 (2005-08-12)
The aim of this study was to compare the kinetics and the magnitude of the humoral immune response to two different influenza vaccine formulations, whole and split virus vaccines. BALB/c mice were immunized intramuscularly with one or two doses (3