Merck
G7375
Sigma-Aldrich
D-グルコース 6-リン酸 二カリウム塩 水和物
Sigma Grade, 98-100% dry basis (enzymatic)
別名:
D(+)-グルコピラノース 6-リン酸 二カリウム塩, ロビソンエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11K2O9P · xH2O
CAS番号:
分子量:
336.32 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
Sigma Grade
品質水準
アッセイ
98-100% dry basis (enzymatic)
フォーム
powder
不純物
<4 methanol (GC)
white
微量陽イオン
K: 20.4 -26.1% (dry basis)
P: <0.1%
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K].OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C6H13O9P.K.H/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);;
InChI Key
OSJCIPGPFUZJML-UHFFFAOYSA-N
詳細
グルコースは、肝細胞のヘキソキナーゼまたはグルコキナーゼのいずれかにより6′炭素のリン酸化によりD-グルコース6リン酸塩に変換されます。D-グルコース6リン酸塩は、追加のグルコースが必要とされるまで肝臓または筋繊維中にグリコーゲンとして貯蔵され、必要時にグリコーゲンホスホリラーゼにより分解され遊離されます。
品質
通常、2~4 H2O/モル。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G7375-1G:4548174008539
G7375-5G:4548174008546
G7375-25G:
G7375-500MG:
G7375-VAR:
G7375-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Berg, J. M.
Biochemistry (5th Edition) (2002)
資料
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.