Merck
G5376
Sigma-Aldrich
DL-グリセルアルデヒド 3-リン酸ジエチルアセタール バリウム塩
別名:
3,3-ジエトキシ-1,2-プロパンジオール 1-リン酸 バリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15BaO7P
CAS番号:
分子量:
379.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
品質水準
不純物
<2.0% water (Karl Fischer)
white
微量陽イオン
Ba: 28.8-42.7% (anhydrous)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Ba++].CCOC(OCC)C(O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C7H17O7P.Ba/c1-3-12-7(13-4-2)6(8)5-14-15(9,10)11;/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H2,9,10,11);/q;+2/p-2
InChI Key
OCALAXUAYOULKA-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
DL-グリセルアルデヒド3-リン酸は、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼアイソザイムの阻害剤として機能することが示されています。
包装
特別に洗浄されたDowex 50× 4-200Rのパッケ-ジも添付されており、追加の費用なしで本誘導体からグリセルアルデヒド 3-リン酸溶液を作成できます。本誘導体からのグリセルアルデヒド 3-リン酸溶液の調製に関する説明書は、各パッケ-ジに添付されています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
法的情報
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G5376-1G:4548173197777
G5376-BULK:
G5376-1G-PW:
G5376-250MG-PW:
G5376-250MG:4548173197784
G5376-VAR:
G5376-100MG:4548173278353
G5376-5G:4548173197791
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Laura Mondragón et al.
Cancer cell, 36(3), 268-287 (2019-08-27)
GAPDH is emerging as a key player in T cell development and function. To investigate the role of GAPDH in T cells, we generated a transgenic mouse model overexpressing GAPDH in the T cell lineage. Aged mice developed a peripheral Tfh-like lymphoma that
資料
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.