Merck
G5149
Sigma-Aldrich
Gly-Gln 一水和物
≥97% (HPLC), powder
別名:
グリシルL-グルタミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13N3O4 · H2O
CAS番号:
分子量:
221.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
Gly-Gln 一水和物, ≥97% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.NCC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13N3O4.H2O/c8-3-6(12)10-4(7(13)14)1-2-5(9)11;/h4H,1-3,8H2,(H2,9,11)(H,10,12)(H,13,14);1H2/t4-;/m0./s1
InChI Key
KLFWVRQACSYLOH-WCCKRBBISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Gly-Gln
詳細
グリシルグルタミンは、L-グルタミンのジペプチドです。Gly-Gln ジペプチドは、優れた溶解性と熱安定性を示します。さらに、この化合物は静脈内注入後、急速にグルタミンとグリシンに加水分解されます。グリシンは、細胞膜の透過性を防ぐことで、心筋細胞を虚血性損傷から保護することができます。さらに、グリシルグルタミンのジペプチドを補給することで、心筋細胞のエネルギー代謝が促進され、ATP とグルタチオンの合成が増加するため、ラットの心筋保存に有利であることが証明されています。
グリシルグルタミン(gly-gln)は、細胞培養でグルタミンの代替として使用されるジペプチドです。グルタミンの代替としてこのジペプチドを使用するとより高い細胞収量が得られ、gly-glnは基質の利用および代謝に影響します。ペプチダーゼ親和性が低いため本ジペプチド濃度は高値を維持し、細胞増殖が亢進します。
アプリケーション
グリシン-グルタミン酸一水和物は、以下の用途で使用されています:
  • ダルベッコ′改変イーグル培地(DMEM)に添加して、ウマの胚を培養するため
  • DMEM/F-12 に添加して、分割したウマの胚を培養するため
  • ヒト卵管液(HTF)培地で、市販の胚培養培地において、インキュベーション中および保存中のアンモニウム蓄積を研究するため
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5149-5G:
G5149-BULK:
G5149-VAR:
G5149-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Christie et al.
Journal of biotechnology, 37(3), 277-290 (1994-11-15)
A murine hybridoma (CC9C10) was grown in media containing alanyl-glutamine (ala-gln) or glycyl-glutamine (gly-gln) as a substitute for glutamine. High cell yields were obtained in the presence of 6 mM ala-gln or 20 mM gly-gln. The final cell yield in
Parish, D.C. and Smyth, D.G.
Biochemical Society Transactions, 10, 221-221 (1982)
Sander H M Kleijkers et al.
Human reproduction (Oxford, England), 31(6), 1192-1199 (2016-04-08)
Does ammonium accumulate in commercially available culture media and protein supplements used for in vitro development of human pre-implantation embryos during storage and incubation? Ammonium accumulates in ready-to-use in vitro fertilization (IVF) culture media during storage at 2-8°C and in
D C Parish et al.
Nature, 306(5940), 267-270 (1983-11-17)
The primary mechanism of activation of intracellular prohormones seems to involve proteolytic cleavage at sequences of consecutive basic residues. Thus, all the known biologically active peptides derived from the prohormone of corticotropin and beta-endorphin appear to be excised initially by
E Roth et al.
In vitro cellular & developmental biology : journal of the Tissue Culture Association, 24(7), 696-698 (1988-07-01)
The instability of the amino acid glutamine prompted us to investigate substitute compounds appropriate for culture conditions. The effect of two glutamine-containing dipeptides, alanylglutamine (Ala-Gln) and glycylglutamine (Gly-Gln), on the growth behavior of a hematopoietic cell line in culture (K562)
資料
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture