安全性情報
MR-107
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® KSOM Mouse Embryo Media
(1X), Liquid, with 1/2 Amino Acids w/o BSA
別名:
Embryonic stem cell media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Specialty Media
EmbryoMax®
テクニック
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type: mouse embryo(s)
アプリケーション
EmbryoMax® KSOM mouse embryo media has been used:
  • for culturing denuded mouse oocytes
  • in the washing step to perform mouse embryo collection
  • for culturing mouse zygotes
法的情報
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MR-107-D:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
資料
Advanced KSOM mouse embryo media that can be used as a single medium for both harvest and culture of mouse embryos to facilitate creation of transgenic knockout mice.