Merck
A0878
Sigma-Aldrich
Ala-Gly
≥99% (TLC)
別名:
L-アラニル-グリシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(NH2)CONHCH2COOH
CAS番号:
分子量:
146.14
Beilstein:
1723438
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
Ala-Gly,
アッセイ
≥99% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](N)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-3(6)5(10)7-2-4(8)9/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChI Key
CXISPYVYMQWFLE-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
L-アラニルグリシンは単純な構造の栄養ジペプチドであり、水素結合や重金属錯体形成などの物理化学的研究で使用されています。
アラニルジペプチド(ala-leu、ala-lys、ala-gly、ala-pro、ala-tyr、ala-pheなど)は物理化学的研究やジぺプチド分離法の研究に使用できます。また、細胞の養分摂取機序やジペプチド代謝、養分添加による細胞成長への寄与などの研究にも使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A0878-500MG:
A0878-100MG:
A0878-VAR:
A0878-1G:
A0878-5G:
A0878-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Masatoshi Watabe et al.
Journal of inorganic biochemistry, 100(10), 1653-1659 (2006-07-22)
We prepared platinum(IV) complexes containing dipeptide and diimine or diamine, the [PtCl(dipeptide-N,N,O)(diimine or diamine)]Cl complex, where -N,N,O means dipeptide coordinated as a tridentate chelate, dipeptide=glycylglycine (NH(2)CH(2)CON(-)CH(2)COO(-), digly, where two protons of dipeptide are detached when the dipeptide coordinates to metal
Analysis of vibrational spectra of L-alanylglycine based on density functional theory calculations.
Padmaja L, Ravikumar C, James C, et al.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 71, 252-262 (2008)
Aude Sadet et al.
Scientific reports, 9(1), 17118-17118 (2019-11-21)
We introduce a new symmetry-based method for structural investigations of areas surrounding water-exchanging hydrogens in biomolecules by liquid-state nuclear magnetic resonance spectroscopy. Native structures of peptides and proteins can be solved by NMR with fair resolution, with the notable exception
P R Vasos et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(44), 18469-18473 (2009-10-21)
Major breakthroughs have recently been reported that can help overcome two inherent drawbacks of NMR: the lack of sensitivity and the limited memory of longitudinal magnetization. Dynamic nuclear polarization (DNP) couples nuclear spins to the large reservoir of electrons, thus
[Interaction of poly-DL-alanylglycine with a phospholipid membrane].
E N Zvonkova et al.
Doklady Akademii nauk SSSR, 259(3), 726-727 (1981-01-01)