Merck
G405000
Sigma-Aldrich
DMT-dG(dmf)-CPG
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.51
品質水準
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
ポアサイズ
1000 Å
キャパシティ
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Jan Code
G405010-01:
G405000-C:
G405000-C02-00:
G405000-1G:
G405000-00:
G405001-01:
G405000-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)